Få mere at vide
4'-Hydroxy-3', 5'-dimethoxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30401891
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30401891 1 g
1 options
Artikelnummer. 30401891 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9186001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetosyringone
CAS 2478-38-8
Molekylær formel C10 H12 O4
Mængde 1 g
Synonym Ethanone, 1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, Acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 2,6-Dimethoxy-4-acetophenol, 2,6-Dimethoxy-4-acetylphenol, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-Acetylsyringol, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylethanone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, Acetosyringenin, Acetosyringone, Syringone, Syringylethanone
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-8(13-2)10(12)9(5-7)14-3/h4-5,12H,1-3H3
SMIL COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)C
IUPAC navn 1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 196.1999
Formel vægt 196.0736