Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitril, 97%
Artikelnummer. 11411658
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11411658 25 g 25g
11401658 5 g 5g
11421658 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11411658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13929.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1689-83-4 | C7H3I2NO | 370,92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1689-83-4
Molekylær formel C7H3I2NO
Molekylvægt (g/mol) 370.92
MDL nummer MFCD00016422
InChI nøgle NRXQIUSYPAHGNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ioxynil, actril, bentrol, 3,5-diiodo-4-hydroxybenzonitrile, cipotril, trevespan, certrol, joxynil, loxynil, iotox
PubChem CID 15530
ChEBI CHEBI:81821
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-diiodbenzonitril
SMIL OC1=C(I)C=C(C=C1I)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile
Smeltepunkt 200 °C til 207 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2364041
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 370.92
Procent renhed 97%