Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11357755
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357755 10 g 10g
11367755 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357755 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02595.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 618-76-8 | C7H4I2O3 | 389,92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-76-8
Molekylær formel C7H4I2O3
Molekylvægt (g/mol) 389.92
MDL nummer MFCD00016532
InChI nøgle XREKTVACBXQCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diiodo-4-hydroxybenzoic acid, ioxynil acid, ioxynic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-diiodo, unii-8c0qv5jk0d, 4-hydroxy-3,5-diiodo-benzoic acid, 8c0qv5jk0d, chembl83650, benzoic acid, 3,5-diiodo-4-hydroxy, acmc-1b674
PubChem CID 12065
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-diiodbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
Smeltepunkt ∽275 °C (nedbrydning)
Mængde 10 g
Beilstein 2212145
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 389.91
Procent renhed 97%