Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzenesufonic Acid Sodium Salt Hydrate, >95%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzenesufonic Acid Sodium Salt Hydrate |
| CAS | 515-44-6 |
| Molekylær formel | C6H3I2NaO4S . xH2O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Sozoiodole Sodium Hydrate, Sozoiodolic Acid Sodium Salt Hydrate, Sodium Sozoiodolate Hydrate, Sozoiodolsodium Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4I2O4S.Na/c7-4-1-3(13(10,11)12)2-5(8)6(4)9;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].Oc1c(I)cc(cc1I)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;4-hydroxy-3,5-diiodobenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 447.95 |
| Formel vægt | 447.7739 |