missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic Acid, Mikromol™

Artikelnummer. 30460019
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30460019 4 x 25 mg
30050772 25 mg
30052014 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30460019 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0461.1600254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic Acid
CAS 13423-73-9
Analyt- eller komponentnavne 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic Acid
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C13 H18 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic Acid, Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-diisopropyl- (6CI,8CI), 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzoic acid, Propofol Imp. N (EP), Propofol Impurity N
InChI formel InChI=1S/C13H18O3/c1-7(2)10-5-9(13(15)16)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8,14H,1-4H3,(H,15,16)
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)C(=O)O
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-di(propan-2-yl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 222.28
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 222.1256 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.