Få mere at vide
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin, 97%
Artikelnummer. 15209946 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15209946 10 g 10g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15209946 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454680100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 81-81-2 | C19H16O4 | 308.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
CAS 81-81-2
Smeltepunkt 162.0°C to 164.0°C
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Molekylær formel C19H16O4
Mængde 10 g
Merck Index 15,10236
Synonym warfarin, coumadin, coumafene, prothromadin, coumafen, coumarins, zoocoumarin, coumefene, panwarfin, warfarine
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, dioxane, moderatly soluble in, methanol, ethanol, isopropanol, insoluble in benzene, cyclohexane
InChI nøgle PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3OC2=O)O
IUPAC navn 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 308.34
PubChem CID 54678486
ChEBI CHEBI:87732
Formel vægt 308.34
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.