Få mere at vide
4-Hydroxy-3-(1-phenylethyl)-2H-1-benzopyran-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 18052000
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18052000 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18052000 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0971.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Hydroxy-3-(1-phenylethyl)-2H-1-benzopyran-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-(1-phenylethyl)-2H-1-benzopyran-2-one
CAS 15074-20-1
Analyt- eller komponentnavne 4-Hydroxy-3-(1-phenylethyl)-2H-1-benzopyran-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H14 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Coumarin, 4-hydroxy-3-(α-methylbenzyl)- (6CI,8CI), 4-Hydroxy-3-(1-phenylethyl)-2H-1-benzopyran-2-one, 3-(α-Phenylethyl)-4-hydroxycoumarin
InChI formel InChI=1S/C17H14O3/c1-11(12-7-3-2-4-8-12)15-16(18)13-9-5-6-10-14(13)20-17(15)19/h2-11,18H,1H3
SMIL CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
IUPAC navn 4-hydroxy-3-(1-phenylethyl)chromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 266.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 266.0943 g/mol