Få mere at vide
4-Hydroxy-3-(1-phenylethyl)-2H-1-benzopyran-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
4-Hydroxy-3-(1-phenylethyl)-2H-1-benzopyran-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-(1-phenylethyl)-2H-1-benzopyran-2-one |
| CAS | 15074-20-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Hydroxy-3-(1-phenylethyl)-2H-1-benzopyran-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H14 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Coumarin, 4-hydroxy-3-(α-methylbenzyl)- (6CI,8CI), 4-Hydroxy-3-(1-phenylethyl)-2H-1-benzopyran-2-one, 3-(α-Phenylethyl)-4-hydroxycoumarin |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O3/c1-11(12-7-3-2-4-8-12)15-16(18)13-9-5-6-10-14(13)20-17(15)19/h2-11,18H,1H3 |
| SMIL | CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-3-(1-phenylethyl)chromen-2-one |
| Vis mere |