Få mere at vide
4-Hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one, TRC
Artikelnummer. 30393450
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30393450 500 mg
30406424 1 g
30390379 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30393450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH808493500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16854-67-4
Molekylær formel C9H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 178.21
Synonym 4-Hydroxy-1-(2H)-benzothiopyran-2-one, 4-Hydroxy-1-thiacoumarin, 4-Hydroxy-1-thiocoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-2H-1-benzothiopyran, 4-Hydroxythiocoumarin
IUPAC navn 4-hydroxythiochromen-2-one
SMIL OC1=CC(=O)Sc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6O2S/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
Formel vægt 178.0089