missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Mikromol™
Beskrivelse
4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| CAS | 24683-22-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H8 N2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O4S/c10-9(13)7-8(12)5-3-1-2-4-6(5)16(14,15)11-7/h1-4,11-12H,(H2,10,13) |
| SMIL | NC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1 |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?