missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, Maybridge

Artikelnummer. 10823001
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10823001 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10823001 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00265DE

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS 1546-80-1
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C5H3F3N2O
Mængde 5 g
Synonym 2-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-6-one, 2-trifluoromethyl-3h-pyrimidin-4-one, pubchem7199, acmc-1bux4, 2-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-trifluoromethyl-4-hydroxypyrimidine, 4-hydroxy-2-trifluoromethylpyrimidine, 4 3h-pyrimidinone,2-trifluoromethyl
InChI nøgle PDCVDVCPQWFGAX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN=C(NC1=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)-1H-pyrimidin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 164.087
PubChem CID 243570
Formel vægt 164.09
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.