Få mere at vide
4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidin, 97%
Artikelnummer. 11367906
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367906 5 g 5g
11357906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13118.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 1546-80-1 | C5H3F3N2O | 164,087 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1546-80-1
Molekylær formel C5H3F3N2O
Molekylvægt (g/mol) 164.087
MDL nummer MFCD00151833
InChI nøgle PDCVDVCPQWFGAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-6-one, 2-trifluoromethyl-3h-pyrimidin-4-one, pubchem7199, acmc-1bux4, 2-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-trifluoromethyl-4-hydroxypyrimidine, 4-hydroxy-2-trifluoromethylpyrimidine, 4 3h-pyrimidinone,2-trifluoromethyl
PubChem CID 243570
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)-1H-pyrimidin-6-on
SMIL C1=CN=C(NC1=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Smeltepunkt 168 °C til 171 °C
Mængde 5 g
Beilstein 778887
Formel vægt 164.09
Procent renhed 97%