Få mere at vide
4-Hydroxy-2-piperidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-2-piperidinone |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c7-4-1-2-6-5(8)3-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8) |
| Formel vægt | 115.0633 |