Få mere at vide
4-Hydroxy-2-phenylquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-2-phenylquinoline |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11NO/c17-15-10-14(11-6-2-1-3-7-11)16-13-9-5-4-8-12(13)15/h1-10H,(H,16,17) |
| Formel vægt | 221.0841 |