Få mere at vide
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-2-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 74230-08-3 |
| Molekylær formel | C7 H5 N O5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(O)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-2-nitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.118 |
| Formel vægt | 183.017 |