Få mere at vide
4-Hydroxy-2-methylquinoline, 98+%
Artikelnummer. 11481998
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481998 100 g 100g
11461998 5 g 5g
11471998 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11481998 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14587.22
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 607-67-0 | C10H9NO | 159.19 g/mol
4-Hydroxy-2-methylquinolin fungerer som et mellemprodukt i syntesen af dequaliniumchlorid og som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Hydroxy-2-methylquinolin fungerer som et mellemprodukt i syntesen af dequaliniumchlorid og som
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 607-67-0
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD00006758,MFCD00518775
InChI nøgle NWINIEGDLHHNLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylquinolin-4-ol, 4-hydroxy-2-methylquinoline, 2-methyl-4-quinolinol, 4-quinolinol, 2-methyl, 4-hydroxyquinaldine, 2-methyl-4-hydroxyquinoline, 2-methyl-quinolin-4-ol, 2-methylquinolin-4 1h-one, 2-methyl-4 1h-quinolinone, 2-methyl-1,4-dihydroquinolin-4-one
PubChem CID 69089
SMIL CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2-methylquinoline
Smeltepunkt 234°C to 236°C
Mængde 100 g
Beilstein 118320
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn 2-methyl-1,4-dihydroquinolin-4-on
Formel vægt 159.19
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.