Få mere at vide
4-Hydroxy-2-methylquinoline, 98+%
Artikelnummer. 11461998
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461998 5 g 5g
11471998 25 g 25g
11481998 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14587.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 607-67-0 | C10H9NO | 159.19 g/mol
4-Hydroxy-2-methylquinolin fungerer som et mellemprodukt i syntesen af dequaliniumchlorid og som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Hydroxy-2-methylquinolin fungerer som et mellemprodukt i syntesen af dequaliniumchlorid og som
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 607-67-0
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD00006758,MFCD00518775
InChI nøgle NWINIEGDLHHNLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylquinolin-4-ol, 4-hydroxy-2-methylquinoline, 2-methyl-4-quinolinol, 4-quinolinol, 2-methyl, 4-hydroxyquinaldine, 2-methyl-4-hydroxyquinoline, 2-methyl-quinolin-4-ol, 2-methylquinolin-4 1h-one, 2-methyl-4 1h-quinolinone, 2-methyl-1,4-dihydroquinolin-4-one
PubChem CID 69089
SMIL CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2-methylquinoline
Smeltepunkt 234°C to 236°C
Mængde 5 g
Beilstein 118320
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn 2-methyl-lH-quinolin-4-on
Formel vægt 159.19
Procent renhed ≥98%