missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Hydroxy-2-methylindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-2-methylindole |
| CAS | 35320-67-3 |
| Molekylær formel | C9H9NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Methyl-1H-indol-4-ol, 2-Methyl-4-hydroxyindole, 2-Methyl-4-indolol, 4-Hydroxy-2-methyl-1H-indole |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO/c1-6-5-7-8(10-6)3-2-4-9(7)11/h2-5,10-11H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc2c(O)cccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-1H-indol-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.17 |
| Formel vægt | 147.0684 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?