Få mere at vide
4-Hydroxy-2-methylbenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497308
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497308 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15497308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60810.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 578-39-2 | Molekylformel: C8H8O3 | Molekylvægt: 152,149 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 578-39-2
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD02182261
InChI nøgle BBMFSGOFUHEVNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-o-toluic acid, 4,2-cresotic acid, 2-methyl-4-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxy-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-2-methyl, 2-methyl-4-hydroxybenzoicacid, acmc-209m0q, methyl p-hydroxybenzoic acid, ksc494s9j, 4-hydroxy-2-methylbenzoicacid
PubChem CID 68475
IUPAC navn 4-hydroxy-2-methylbenzoesyre
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 177 °C til 181 °C
Mængde 10 g
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%