Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Hydroxy-2-methylbenzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. 15469837
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469837 250 mg 250mg
15459837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469837 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H53068.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 493035-82-8
Molekylær formel C7H9BO3
Molekylvægt (g/mol) 151.96
MDL nummer MFCD03788424
InChI nøgle OYIYNIONWDBJIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2-methylbenzeneboronic acid, 4-hydroxy-2-methyl phenylboronic acid, 4-borono-3-methylphenol, 4-hydroxy-2-methylphenyl boronic acid, 4-hydroxy-2-methyl phenyl boronic acid, 2-borono-5-hydroxytoluene, boronic acid, 4-hydroxy-2-methylphenyl, 5-hydroxytoluene-2-boronic acid, 4-hydroxy-2-methylphenylboronicacid, tavaborole impurity 3
PubChem CID 2773448
IUPAC navn (4-hydroxy-2-methylphenyl)boronic acid
SMIL CC1=CC(O)=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2-methylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 100°C to 104°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 151.96
Procent renhed 98%