Få mere at vide
4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno-[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Mikromol™
Artikelnummer. 17942076
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17942076 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17942076 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0247.08
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno-[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno-[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 105410-48-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno-[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H8 N2 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Tenoxicam Imp. G (EP), 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Tenoxicam Impurity G
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O4S2/c1-10-5(8(9)12)6(11)7-4(2-3-15-7)16(10,13)14/h2-3,11H,1H3,(H2,9,12)
SMIL CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)N
IUPAC navn 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxothieno[2,3-e]thiazine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 260.29
Mængde 50 mg
Formel vægt 259.9925 g/mol