Få mere at vide
4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno-[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Mikromol™
Beskrivelse
4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno-[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno-[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| CAS | 105410-48-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno-[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H8 N2 O4 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Tenoxicam Imp. G (EP), 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Tenoxicam Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O4S2/c1-10-5(8(9)12)6(11)7-4(2-3-15-7)16(10,13)14/h2-3,11H,1H3,(H2,9,12) |
| SMIL | CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)N |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxothieno[2,3-e]thiazine-3-carboxamide |
| Vis mere |