Få mere at vide
4-hydroxy-2-methoxybenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 18278-34-7 |
| Molekylær formel | C8 H8 O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxy-, o-Anisaldehyde, 4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-3-methoxyphenol, 4-Hydroxy-o-anisaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-7(10)3-2-6(8)5-9/h2-5,10H,1H3 |
| SMIL | COc1cc(O)ccc1C=O |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-2-methoxybenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vægt | 152.0473 |