Få mere at vide
4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11966891 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10499030 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121300025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-04-2
Molekylær formel C5H6N2OS
Molekylvægt (g/mol) 142.18
MDL nummer MFCD00006040
InChI nøgle HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylthiouracil, 6-methyl-2-thiouracil, methiocil, 4-hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, thimecil, thiomecil, thiothymin, alkiron, metacil, 2-mercapto-6-methylpyrimidin-4-ol
PubChem CID 667493
ChEBI CHEBI:82346
IUPAC navn 6-methyl-2-sulfanyliden-lH-pyrimidin-4-on
SMIL CC1=CC(=O)NC(=S)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine
Smeltepunkt 330,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tab ved tørring 0,5% (105 °C, 2 timer) maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Beilstein 24,III,1289
Merck Index 15,6201
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: let opløselig i alkoholer, acetone, ether, nh3, uopløselig i benzen, kloroform
Formel vægt 142.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /