Få mere at vide
4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10499030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10499030 500 g Plastflaske 500g
11966891 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10499030 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121305000
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-04-2
Molekylær formel C5H6N2OS
Molekylvægt (g/mol) 142.18
MDL nummer MFCD00006040
InChI nøgle HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylthiouracil, 6-methyl-2-thiouracil, methiocil, 4-hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, thimecil, thiomecil, thiothymin, alkiron, metacil, 2-mercapto-6-methylpyrimidin-4-ol
PubChem CID 667493
ChEBI CHEBI:82346
IUPAC navn 6-methyl-2-sulfanyliden-lH-pyrimidin-4-on
SMIL CC1=CC(=O)NC(=S)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine
Smeltepunkt 330.0°C
Farve Farveløs til gul
Tab ved tørring 0.5% (105°C, 2 hrs) max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 24,III,1289
Merck Index 15,6201
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in alcohols,acetone,ether,nh3,insoluble in benzene,chloroform
Formel vægt 142.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /