Få mere at vide
4-Hydroxy-2-butanon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-2-butanone |
| CAS | 590-90-9 |
| Molekylær formel | C4H8O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Hydroxybutan-3-one, 2-Hydroxyethyl Methyl Ketone, 3-Ketobutan-1-ol, 3-Ketobutanol, 3-Oxo-1-butanol, 3-Oxobutanol, 4-Butanol-2-one, 4Hydroxy-2-butanone, Methylolacetone, Monomethylolacetone, NSC 41219 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-4(6)2-3-5/h5H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)CCO |
| IUPAC navn | 4-hydroxybutan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.11 |
| Formel vægt | 88.0524 |