Få mere at vide
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine |
| Smeltepunkt | 129 °C til 133 °C |
| Tæthed | 1.085 |
| pH | 11.2 |
| Kogepunkt | 212 °C til 215 °C |
| Flammepunkt | 124 °C (255 °F) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3259 |
| Beilstein | 105039 |
| Formel vægt | 157.26 |
| Vis mere |