Få mere at vide
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465287
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465287 5 g 5g
11475287 25 g 25g
11485287 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22664.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2403-88-5 | C9H19NO | 157.257 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2403-88-5
Molekylær formel C9H19NO
Molekylvægt (g/mol) 157.257
MDL nummer MFCD00005983
InChI nøgle VDVUCLWJZJHFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol, lastar a, 4-piperidinol, 2,2,6,6-tetramethyl, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidine, unii-is23q8egz6, is23q8egz6, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-ol, pubchem23863
PubChem CID 75471
IUPAC navn 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol
SMIL CC1(CC(CC(N1)(C)C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Smeltepunkt 129°C to 133°C
Tæthed 1.085
pH 11.2
Kogepunkt 212°C to 215°C
Flammepunkt 124°C (255°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Beilstein 105039
Formel vægt 157.26
Procent renhed 98%