Få mere at vide
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidinooxy, 98%, fri radikal, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10337740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10337740 1 g Glasflaske 1g
10144480 5 g Glasflaske 5g
10399813 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10337740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 175050010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2226-96-2 | C9H18NO2 | 172.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Polymerisationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2226-96-2
Molekylær formel C9H18NO2
Molekylvægt (g/mol) 172.25
MDL nummer MFCD00006478
Synonym 4-Hydroxy-TEMPO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidinooxy
Navn note Free radical
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 69.0°C to 73.0°C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Fieser 09,247
Merck Index 15, 9284
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Viskositet 20 mPa.s (40°C)
Formel vægt 172.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller