Få mere at vide
4-Hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408816
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11408816
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16974.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 315-30-0 | C5H4N4O | 136.11 g/mol
Xanthinoxidaseinhibitor; nedsætter produktionen af urinsyre
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 315-30-0
Molekylær formel C5H4N4O
Molekylvægt (g/mol) 136.11
MDL nummer MFCD00599413
InChI nøgle OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
PubChem CID 2094
ChEBI CHEBI:40279
IUPAC navn 1,2-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on
SMIL O=C1N=CN=C2NNC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Smeltepunkt >300°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 136.11
Procent renhed 98%