Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Hydroxy-1H-benzotriazole, 98%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-1H-benzotriazole |
| CAS | 26725-51-9 |
| Molekylær formel | C6H5N3O |
| MDL nummer | MFCD00970892 |
| Mængde | 1g |
| Synonym | 4-hydroxybenzotriazole, 4-hydroxy-1h-benzotriazole, hydroxybenzotriazole, 1h-1,2,3-benzotriazol-4-ol, hydroxybenztriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-4-ol, 1h-benzotriazol-4-ol, 3h-1,2,3-benzotriazol-4-ol, hydroxybenztriazol, hydroxybezotriazol |
| InChI nøgle | NPZTUJOABDZTLV-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC(=O)C2=NNNC2=C1 |
| IUPAC navn | 1,2-dihydrobenzotriazol-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.126 |
| Vis mere |