Få mere at vide
4-Hydroxy-1-methylpiperidin, TRC
Artikelnummer. 30407662
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30407662 25 g
1 options
Artikelnummer. 30407662 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH97245325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-1-methylpiperidine
CAS 106-52-5
Molekylær formel C6H13NO
Mængde 25 g
Synonym 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-N-methylpiperidine, N-Methyl-4-hydroxypiperidine, N-Methyl-4-piperidinol, NSC 60705
InChI formel InChI=1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
SMIL CN1CCC(O)CC1
IUPAC navn 1-methylpiperidin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 115.17
Formel vægt 115.0997