Få mere at vide
4-Hydroxy-1-methylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044439
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11322516
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L06415.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-52-5 | C6H13NO | 115.176 g/mol
4-Hydroxy-1-methylpiperidin anvendes som reaktant til optimering af Novobiocin-stilladset til at fremstille antitumormidler, der erstatter histamin H4-receptorantagonistsyntesen omkring den stivningsring. Det bruges også som en reaktant i syntesen af CaMKII, VEGFR og FGFR kinaseinhibitorer og Phosphoinositide-3-kinase, Protein lysin methyltransferase G9a hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxy-1-methylpiperidin anvendes som reaktant til optimering af Novobiocin-stilladset til at fremstille antitumormidler, der erstatter histamin H4-receptorantagonistsyntesen omkring den stivningsring. Det bruges også som en reaktant i syntesen af CaMKII, VEGFR og FGFR kinaseinhibitorer og Phosphoinositide-3-kinase, Protein lysin methyltransferase G9a hæmmere.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra fugt og oxidationsmidler. Uforeneligt med vand og oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-52-5
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.176
MDL nummer MFCD00006500
InChI nøgle BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-1-methylpiperidine, n-methyl-4-piperidinol, 1-methyl-4-piperidinol, 4-hydroxy-n-methylpiperidine, n-methyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 1-methyl, 1-methyl-4-hydroxypiperidine, n-methylpiperidol, n-methyl-4-hydroxy piperidine, 4-hydroxy-1-methyl-piperidine
PubChem CID 66048
IUPAC navn 1-methylpiperidin-4-ol
SMIL CN1CCC(CC1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-1-methylpiperidine
Smeltepunkt 26°C to 30°C
Tæthed 0.98
Kogepunkt 198°C to 200°C
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.479
Mængde 100 g
Beilstein 103024
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 115.18
Procent renhed 98%