Få mere at vide
4-Hydroxy-1-methylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-Hydroxy-1-methylpiperidin anvendes som reaktant til optimering af Novobiocin-stilladset til at fremstille antitumormidler, der erstatter histamin H4-receptorantagonistsyntesen omkring den stivningsring. Det bruges også som en reaktant i syntesen af CaMKII, VEGFR og FGFR kinaseinhibitorer og Phosphoinositide-3-kinase, Protein lysin methyltransferase G9a hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Hydroxy-1-methylpiperidin anvendes som reaktant til optimering af Novobiocin-stilladset til at fremstille antitumormidler, der erstatter histamin H4-receptorantagonistsyntesen omkring den stivningsring. Det bruges også som en reaktant i syntesen af CaMKII, VEGFR og FGFR kinaseinhibitorer og Phosphoinositide-3-kinase, Protein lysin methyltransferase G9a hæmmere.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra fugt og oxidationsmidler. Uforeneligt med vand og oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-1-methylpiperidine |
| Smeltepunkt | 26°C to 30°C |
| Tæthed | 0.98 |
| Kogepunkt | 198°C to 200°C |
| Flammepunkt | 87°C (188°F) |
| Brydningsindeks | 1.479 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 103024 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Vis mere |