Få mere at vide
4-Hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone-4,4-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone-4,4-d2 |
| CAS | 154603-21-1 |
| Molekylær formel | C9 2H2 H9 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Butanone-4,4-d2, 4-hydroxy-1-(3-pyridinyl)- (9CI), 4-Hydroxy-1-(3-pyridinyl)-1-butanone-4,4-D2, 4-Hydroxy-1-(pyridin-3-yl)butan-1-one-4,4-d2, 4-Hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone-d2, 4-Oxo-4-(3-pyridyl)-1-butanol-1,1-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c11-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,11H,2,4,6H2/i6D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)CCC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC navn | 4,4-dideuterio-4-hydroxy-1-pyridin-3-ylbutan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.2 |
| Formel vægt | 167.0915 |