missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxy-1,3-phenylenediammonium Dichloride, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15851801
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15851801 250 g
15841801 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15851801 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8223310250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 137-09-7
Grad Research
Molekylær formel 4-(OH)C6H3-1,3-(NH2)2 · 2 HCl
Molekylvægt (g/mol) 197.06

Tekniske data

Smeltepunkt 205°C
MDL nummer MFCD00012979
Mængde 250 g
Synonym 4-Hydroxy-1,3-phenylenediammonium dichloride, Amidol, 2,4-Diaminophenol dihydrochloride, Phenol-2,4-diammonium dichloride, 1-Hydroxybenzene-2,4-diammonium dichloride, 4-Hydroxy-1,3-phenylenediammonium dichloride
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.