missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Hydroxy[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitrile |
| CAS | 28657-78-5 |
| Molekylær formel | C10H5N3O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5N3O3/c11-3-7-10(14)5-1-8-9(16-4-15-8)2-6(5)12-13-7/h1-2H,4H2,(H,12,14) |
| SMIL | Oc1c(nnc2cc3OCOc3cc12)C#N |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.16 |
| Formel vægt | 215.0331 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?