missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxy[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitrile, TRC

Artikelnummer. 30394942
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30394942 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30394942 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH941365500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitrile
CAS 28657-78-5
Molekylær formel C10H5N3O3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H5N3O3/c11-3-7-10(14)5-1-8-9(16-4-15-8)2-6(5)12-13-7/h1-2H,4H2,(H,12,14)
SMIL Oc1c(nnc2cc3OCOc3cc12)C#N
IUPAC navn 4-hydroxy-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 215.16
Formel vægt 215.0331
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.