missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Hydroxy-1,3-benzenedisulfonic Acid Disodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-1,3-benzenedisulfonic Acid Disodium |
| CAS | 71384-45-7 |
| Molekylær formel | C6H4O7S2Na2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Hydroxy-2,4-disulfobenzene Disodium, 4-Hydroxy-m-benzenedisulfonic Acid Disodium, NSC 227947, 1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-hydroxy-, disodium salt (9CI), m-Benzenedisulfonic acid, 4-hydroxy-, disodium salt (7CI), Disodium 4-hydroxy-1,3-benzenedisulfonate, sodium 4-hydroxybenzene-1,3-disulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O7S2.2Na/c7-5-2-1-4(14(8,9)10)3-6(5)15(11,12)13;;/h1-3,7H,(H,8,9,10)(H,11,12,13);;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | O=S(C1=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C(O)C=C1)(O[Na])=O |
| IUPAC navn | sodium 4-hydroxybenzene-1,3-disulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.19 |
| Formel vægt | 297.92 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?