missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxy-1,3-benzenedicarbonitrile, TRC

Artikelnummer. 30404161
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404161 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404161 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8097601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-1,3-benzenedicarbonitrile
CAS 34133-58-9
Molekylær formel C8 H4 N2 O
Mængde 1 g
Synonym 4-Hydroxyisophthalonitrile
InChI formel InChI=1S/C8H4N2O/c9-4-6-1-2-8(11)7(3-6)5-10/h1-3,11H
SMIL Oc1ccc(cc1C#N)C#N
IUPAC navn 4-hydroxybenzene-1,3-dicarbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 144.13
Formel vægt 144.0324
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.