Få mere at vide
4-Hydroxy-1,1-dimethylpiperidinium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-1,1-dimethylpiperidinium Bromide |
| CAS | 1092120-53-0 |
| Molekylær formel | C7 H16 N O . Br |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-1,1-dimethylpiperidin-1-ium bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16NO.BrH/c1-8(2)5-3-7(9)4-6-8;/h7,9H,3-6H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].C[N+]1(C)CCC(O)CC1 |
| IUPAC navn | 1,1-dimethylpiperidin-1-ium-4-ol;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.112 |
| Formel vægt | 209.0415 |