Få mere at vide
4-Hydroperoxy Cyclophosphamid, TRC
Artikelnummer. 30006882
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006882 10 mg
30008246 5 mg
30010507 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30006882 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH71467510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39800-16-3
Molekylær formel C7 H15 Cl2 N2 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 293.08
IUPAC navn N,N-bis(2-chlorethyl)-4-hydroperoxy-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazafosfinan-2-amin
SMIL OOC1CCOP(=O)(N1)N(CCCl)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroperoxy Cyclophosphamide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(13)10-7(15-12)1-6-14-16/h7,12H,1-6H2,(H,10,13)
Formel vægt 292.0146