missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Hydroperoxy Cyclophosphamide-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroperoxy Cyclophosphamide-d4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(13)10-7(15-12)1-6-14-16/h7,12H,1-6H2,(H,10,13)/i2D2,3D2 |
| Formel vægt | 296.0398 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?