Få mere at vide
4-Hydroperoxy Cyclophosphamide-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroperoxy Cyclophosphamide-d4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(13)10-7(15-12)1-6-14-16/h7,12H,1-6H2,(H,10,13)/i2D2,3D2 |
| Formel vægt | 296.0398 |