Få mere at vide
4-hydrazinobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30406870
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406870 5 g
30392052 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30406870 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH7100205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-67-0
Molekylær formel C7 H8 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Synonym Benzoic acid, 4-hydrazinyl-, Benzoic acid, 4-hydrazino- (9CI), Benzoic acid, p-hydrazino- (6CI,7CI,8CI), (4-Carboxyphenyl)hydrazine, (p-Carboxyphenyl)hydrazine, 4-Hydrazinobenzoic acid, 4-Hydrazinylbenzoic acid, NSC 3813, p-Hydrazinobenzoic acid, Deferasirox Imp. F (EP)
IUPAC navn 4-hydrazinylbenzoesyre
SMIL NNc1ccc(cc1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydrazinobenzoic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11)
Formel vægt 152.0586