Få mere at vide
4-hydrazinobenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17973656
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17973656 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17973656 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3527.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-hydrazinobenzoisk syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydrazinobenzoic Acid
CAS 619-67-0
Analyt- eller komponentnavne 4-Hydrazinobenzoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 4-hydrazinyl-, Benzoic acid, 4-hydrazino- (9CI), Benzoic acid, p-hydrazino- (6CI,7CI,8CI), (4-Carboxyphenyl)hydrazine, (p-Carboxyphenyl)hydrazine, 4-Hydrazinobenzoic acid, 4-Hydrazinylbenzoic acid, NSC 3813, p-Hydrazinobenzoic acid, Deferasirox Impurity F
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11)
SMIL NNc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-hydrazinylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 152,0586 g/mol