Få mere at vide
4-hydrazinobenzoesyre, Mikromol™
Beskrivelse
4-hydrazinobenzoisk syre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydrazinobenzoic Acid |
| CAS | 619-67-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Hydrazinobenzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H8 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 4-hydrazinyl-, Benzoic acid, 4-hydrazino- (9CI), Benzoic acid, p-hydrazino- (6CI,7CI,8CI), (4-Carboxyphenyl)hydrazine, (p-Carboxyphenyl)hydrazine, 4-Hydrazinobenzoic acid, 4-Hydrazinylbenzoic acid, NSC 3813, p-Hydrazinobenzoic acid, Deferasirox Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11) |
| SMIL | NNc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-hydrazinylbenzoesyre |
| Vis mere |