Få mere at vide
4-hydrazinobenzoesyrehydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30402509
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30402509 1 g
1 options
Artikelnummer. 30402509 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH7165751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4-Hydrazinobenzoic Acid Hydrochloride
CAS 24589-77-3
Molekylær formel C7 H8 N2 O2 . H Cl
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H
SMIL Cl.NNc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-hydrazinobenzoesyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 188.612
Formel vægt 188.0353
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.