Få mere at vide
4-hydrazinobenzoesyrehydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydrazinobenzoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 24589-77-3 |
| Molekylær formel | C7 H8 N2 O2 . H Cl |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H |
| SMIL | Cl.NNc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-hydrazinobenzoesyre; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.612 |
| Formel vægt | 188.0353 |