Få mere at vide
4-hydrazinobenzensulfonsyre, TRC
Artikelnummer. 30394555
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30394555 50 g
1 options
Artikelnummer. 30394555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH71012050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid
CAS 98-71-5
Molekylær formel C6 H8 N2 O3 S
Mængde 50 g
Synonym p-Hydrazinobenzenesulfonic Acid, 4-Sulfophenylhydrazine, NSC 1608, Phenylhydrazine-4-sulfonic Acid, Phenylhydrazine-p-sulfonic Acid, Sulfanilic Acid Hydrazine, p-Hydrazinobenzenesulfonic Acid, p-Hydrazinophenylsulfonic Acid, p-Sulfophenylhydrazine
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O3S/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)12(9,10)11/h1-4,8H,7H2,(H,9,10,11)
SMIL NNc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 4-hydrazinylbenzensulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 188.2
Formel vægt 188.0256