Få mere at vide
4-Hydrazino-7-nitrobenzofurazane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydrazino-7-nitrobenzofurazane |
| CAS | 90421-78-6 |
| Molekylær formel | C6 H5 N5 O3 |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N5O3/c7-8-3-1-2-4(11(12)13)6-5(3)9-14-10-6/h1-2,8H,7H2 |
| SMIL | NNc1ccc(c2nonc12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-yl)hydrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.136 |
| Formel vægt | 195.039 |