Få mere at vide
4-Hydrazino-6-hydroxypyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydrazino-6-hydroxypyrimidine |
| CAS | 29939-37-5 |
| Molekylær formel | C4 H6 N4 O |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O/c5-8-3-1-4(9)7-2-6-3/h1-2H,5H2,(H2,6,7,8,9) |
| SMIL | NNc1cc(O)ncn1 |
| IUPAC navn | 6-hydrazinylpyrimidin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.12 |
| Formel vægt | 126.0542 |