Få mere at vide
4-Hydrazino-2,6-dimethylpyrimidin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10344802
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10344802 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10089241 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10344802 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10371CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 14331-56-7
Molekylær formel C6H10N4
Molekylvægt (g/mol) 138.174
MDL nummer MFCD00102150
InChI nøgle HVAYIAWJHRUOBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736395
IUPAC navn (2,6-dimethylpyrimidin-4-yl)hydrazin
SMIL CC1=CC(=NC(=N1)C)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydrazino-2, 6-dimethylpyrimidine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-hydrazino-2,6-dimethylpyrimidine, 4-hydrazinyl-2,6-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-hydrazinopyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4-yl hydrazine, 2,6-dimethyl-pyrimidin-4-yl-hydrazine, 2,4-dimethyl-6-hydra-zinopyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidine-4-ylhydrazine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl hydrazine, pyrimidine,4-hydrazinyl-2,6-dimethyl, pyrimidine, 4-hydrazinyl-2,6-dimethyl
Formel vægt 138.17
Procent renhed 95%